NAPOLI Baseball Jackets
Stretch, blauw, S, Regular
Catalogus # ALSW1036813-S
Leverancier: ALSICO
Ga naar:
Product Details & Documents
Cool baseball jacket offers a professional look without compromising comfort. The fabric is powered by Alsiflex technology, which provides a unique combination of stretch, sustainability, and performance.
- Closure in front with zipper
- Collar, cuffs, and waistband in recycled rib fabric
- 2 large side pockets with hidden press button
- Pen pocket on the left sleeve
Industrial launderable.
Certifications: Oeko-Tex® standard 100.
Informations de commande:
Livraison:
Emballage:
Attention:
Documents
International Body measurements - Alsico size chart
Détails supplémentaires sur le produit
Specificaties
- Confectiemaat:S
- Pasvorm van kledingstuk:Regular
- Type:Stretch
- Kleur:blauw
- Seq:10
- Cat. No.:ALSW1036813-S
- Geslacht:Uniseks
- Kledingstuk toepassing:Industrial|Mechanical protection
- Sleeve or leg length:Long
- Sluitingstype:Met ritssluiting
- Gewicht:265 g/m²
- Stof:Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.