Orders LinkContactUsLinkComponent
PTFE Bottles
PTFE Bottles
250 ml, PTFE bottle, PTFE
Catalogus # SAMPA125-250
Leverancier:   Sampling Systems
PTFE Bottles
Catalogus # SAMPA125-250
Leverancier:  Sampling Systems
PTFE Bottles
PTFE Bottles
250 ml, PTFE bottle, PTFE
Price
117,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE bottles are perfect for storing liquids.
  • Made from 100% PTFE
  • Conforms to both FDA and USP class VI requirements
  • Crevice free interior
  • Heavy wall construction
  • Suitable for use up to 280 °C
PTFE bottles are ideal for storing and are made from 100% PTFE giving them excellent chemical resistance. They are suitable for low temperature use (up to 280 °C) and include both bottle and cap.
Specificaties
  • Capaciteit:
    250 ml
  • Omschrijving:
    PTFE bottle
  • Materiaal:
    PTFE
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.