PTFE Bottles
100 ml, PTFE bottle, PTFE
N° de catalogue SAMPA125-100
Fournisseur: Sampling Systems
Aller à :
Product Details & Documents
PTFE bottles are perfect for storing liquids.
- Made from 100% PTFE
- Conforms to both FDA and USP class VI requirements
- Crevice free interior
- Heavy wall construction
- Suitable for use up to 280 °C
PTFE bottles are ideal for storing and are made from 100% PTFE giving them excellent chemical resistance. They are suitable for low temperature use (up to 280 °C) and include both bottle and cap.
Spécifications
- Capaciteit:100 ml
- Omschrijving:PTFE bottle
- Materiaal:PTFE
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.