Orders LinkContactUsLinkComponent
Liquid Dip Samplers
Liquid Dip Samplers
Liquid Dip sampler, Roestvrij staal 316L, 100 ml
Catalogus # SAMP5175A-100
Leverancier:   Sampling Systems
Liquid Dip Samplers
Catalogus # SAMP5175A-100
Leverancier:  Sampling Systems
Liquid Dip Samplers
Liquid Dip Samplers
Liquid Dip sampler, Roestvrij staal 316L, 100 ml
Price
353,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The stainless steel liquid dip sampler is used to collect a wide variety of liquid samples from the surface.
  • Made from high quality and chemically resistant 316L stainless steel
  • Different sizes available
  • Convenient hands-free emptying feature
Once the sample has been collected, the liquid dip sampler can simply be pushed against the container allowing for the liquid to be easily emptied.
Specificaties
  • Capaciteit:
    100 ml
  • Omschrijving:
    Liquid Dip sampler
  • Materiaal:
    Roestvrij staal 316L
  • Seq:
    02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.