Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes
Pasteur pipette, graduated, 5,0 ml, 150 mm, 0,25 - 1 ml, 1 ml, -, In box of 500
Catalogus # LPIT137030
Leverancier:   LP ITALIANA
Pasteur pipettes
Catalogus # LPIT137030
Leverancier:  LP ITALIANA
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
Pasteur pipette, graduated, 5,0 ml, 150 mm, 0,25 - 1 ml, 1 ml, -, In box of 500
Price
430,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5.000 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Verpakt:
    In box of 500
  • Steriel:
    -
  • Capaciteit:
    5,0 ml
  • Omschrijving:
    Pasteur pipette, graduated
  • Lengte:
    150 mm
  • Seq:
    04
  • Gegradueerd tot:
    1 ml
  • Schaalverdeling:
    0,25 - 1 ml