Masterflex® Ismatec® Pressure lever cassette with inserts POM, 4/pk
Catalog # MFLX78001-91
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Kies nieuwe cassettes op basis van constructiemateriaal, type slang en drukmogelijkheden.
- Constructiemateriaal standaard POM-C of optioneel PVDF
Er zijn twee verschillende ontwerpen van patronen. Dankzij het Click-N-Go-ontwerp kunnen slangen worden gebruikt in systemen met een tegendruk van maximaal 1 bar op de slangen. Het ontwerp van de drukhendel maakt systeemdrukken tot 1,5 bar mogelijk.
- Omschrijving:Pressure lever cassette with inserts POM, 4/pk
- Seq:09
- Environmentally Preferable:
- VPE:4
Pressure lever cassettes with inserts
Product Information
Frequently Bought Together