Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetonitril ≥99%, TECHNICAL
Acetonitril ≥99%, TECHNICAL
950 L
Catalogus # 20070.950
Ontvlambaar
Irriterend
Leverancier:   VWR Chemicals
Acetonitril ≥99%, TECHNICAL
Catalogus # 20070.950
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  75-05-8
Acetonitril ≥99%, TECHNICAL
Acetonitril ≥99%, TECHNICAL
950 L
CAS-nummer:  75-05-8
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 950 L
Product Details & Documents
Synoniemen:  Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
  • CAS-nummer:75-05-8
  • Formule:H₃CCN
  • MDL-nummer:MFCD00001878
  • Molecular Weight:41.05 g/mol
  • Merck index:13,00071
  • Kokend Pt:81,6 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–45,7 °C
  • Dichtheid:0,782 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:2 °C (gesloten beker)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-835-2
  • UN:1648
  • ADR:3,II
  • BEREIKEN:01-2119471307-38
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Refractive index (20°C):
    1.343 - 1.345
Specificaties
  • VPE:
    950 L