Self-laminating Polyester Labels for M710
Labels, rectangular, B-461, M7-115-461, Polyester, Permanent acryl, White/Transparent, M710, 25,40W×66,68H mm, 100/box
Catalogus # BRDY311976
Leverancier: Brady
Ga naar:
Product Details & Documents
Self-laminating polyester labels for M710 printer.
- Self-laminating polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
- Good print smudge resistance, solvent resistance, and high/low temperature performance
Ideal for laboratory labelling applications.
Specificaties
- Printer:M710
- Type:B-461
- Kleur:White/Transparent
- Omschrijving:Labels, rectangular
- Afmetingen:25,40W×66,68H mm
- Materiaal:Polyester
- Model:M7-115-461
- Verpakt:100/box
- Kleefstof :Permanent acryl
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.