Self-laminating Polyester Labels for M710
Labels, rectangular and round, B-116, M7-116-461, Polyester, Permanent acryl, White/Transparent, M710, 15,24W×41,28H×12,70Ø mm, 150 sets/box
Catalogus # BRDY311977
Leverancier: Brady
Ga naar:
Product Details & Documents
Self-laminating polyester labels for M710 printer.
- Self-laminating polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
- Good print smudge resistance, solvent resistance, and high/low temperature performance
Ideal for laboratory labelling applications.
Specificaties
- Printer:M710
- Type:B-116
- Kleur:White/Transparent
- Omschrijving:Labels, rectangular and round
- Afmetingen:15,24W×41,28H×12,70Ø mm
- Materiaal:Polyester
- Model:M7-116-461
- Verpakt:150 sets/box
- Kleefstof :Permanent acryl
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.