Krachtige, onderhoudsarme aandrijvingen zijn veelzijdig en kostenbesparend.
- Debiet 0,2 tot 26 l/min met I/P-slangen - debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de maat van de slangen
- Digitale interface met LED-display toont procentuele snelheid met 1% resolutie
- Snelheidsregeling via potentiometer met drie slagen voor snelle, eenvoudige aanpassingen
- Bedien eenvoudig start/stop- en omkeerfuncties via een verzegeld toetsenbord
- Gemaakt van niet-chip geschilderd staal en aluminium IP55-geclassificeerde behuizing
- Borstelloze, onderhoudsvrije motor biedt een nauwkeurigheid van ± 0,25% snelheidsregeling
- Afstandsbediening beschikbaar via analoge communicatie: spanning, stroom en contactsluiting
- Flow rate 0.4 to 8 LPM with I/P tubing—flow rate depends on drive rpm, pump head, and tubing size
I/P® borstelloze procesaandrijvingen bieden zware prestaties voor uw veeleisende procestoepassingen. Dit model is voorzien van robuuste 1⁄3-pk borstelloze motoren die tot twee pompkoppen aandrijven met de meeste slangsamenstellingen, terwijl de kosten en het ongemak van het vervangen van borstels worden geëlimineerd. Pas de rijsnelheid snel aan met de snelheidsregelknop - de snelheid wordt weergegeven op een gemakkelijk af te lezen LED-display van 5 tot 100% van de volledige snelheid, met een resolutie van 1%.
Afstandsbedieningsingangen omvatten 4 tot 20 mA, 0 tot 10 V, start/stop en achteruit; afstandsbediening voert een "pomp gereed"-signaal uit en 4 tot 20 mA-uitgangen (vereist 77300-32 afstandsbedieningskabelset, apart verkrijgbaar).
De stalen behuizing met IP55-classificatie en epoxycoating biedt uitstekende bescherming tegen chemicaliën, water en stof. Met een compacte voetafdruk en ingebouwde draagbeugel besparen deze lichtgewicht schijven ruimte en zijn ze eenvoudig mee te nemen.
- Maximale stroomsnelheid:8000 ml/min
- Stroom:115/230 VAC; 50/60 Hz; 4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V
- Nauwkeurigheid:±0,25% (2% of max rpm)
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Variable-speed digital
- Frequentie:50/60 Hz
- Min. debiet:400 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:I/P
- Spanning:115/230 VAC
- Omschrijving:I/P Precision Process Pump w/ Easy-Load Head; 650 rpm
- Hoogte:228,6 mm
- Lengte:330,2 mm
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Model:77965-00
- Duty cycle:Continuous
- Anti-druppel:No
- Digital dispensing:No
- Drive IP rating:IP 55
- Max. flow rate per channel:8000 ml/min
- Min. flow rate per channel:400 ml/min
- Min. RPM:33 rpm
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:I/P® 26, 73, 82
- Washdown capable:Yes
- Stroom:4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V
- Buis:06440-73, 10-ft (Tygon® E-LFL, I/P® 73)
- Aandrijving:77411-00 (I/P® brushless process drive with remote I/O)
- Aantal rollen:3
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Breedte:355,6 mm
- Housing material:Painted steel and aluminium
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:650 rpm