Orders LinkContactUsLinkComponent
Ethanol, GPR RECTAPUR®
Ethanol, GPR RECTAPUR®
950 L
Catalogus # 20824.930
Ontvlambaar
Irriterend
Leverancier:   VWR Chemicals
Ethanol, GPR RECTAPUR®
Catalogus # 20824.930
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  64-17-5
Ethanol, GPR RECTAPUR®
Ethanol, GPR RECTAPUR®
950 L
CAS-nummer:  64-17-5
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 950 L
Product Details & Documents
Caution: WAARSCHUWING: Deze alcohol is gereguleerd. Bel ons.
Synoniemen:  Ethyl alcohol
  • CAS-nummer:64-17-5
  • Formule:C₂H₅OH
  • MDL-nummer:MFCD00003568
  • Molecular Weight:46.07 g/mol
  • Kokend Pt:78,3 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–117 °C
  • Dichtheid:0,7895 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:12 °C (gesloten beker)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-578-6
  • UN:1170
  • ADR:3,II
  • BEREIKEN:01-2119457610-43
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Assay (on anhydrous substance):
    Min. 99.8 %
  • Assay (V/V):
    96.0 - 96.3 %
  • Acidity:
    Max. 0.0002 meq/g
  • Aldehydes (as CH3CHO):
    Max. 15 ppm
  • Evaporation residue:
    Max. 20 ppm
Specificaties
  • VPE:
    950 L