ethanedithioamide 98%
Bottle
Catalogus # APOSOR24680-250MG
Leverancier: Apollo Scientific
ethanedithioamide 98%
Catalogus # APOSOR24680-250MG
Leverancier: Apollo Scientific
CAS-nummer: 79-40-3
Ga naar:
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synoniemen: Ethanebis(thioamide), Rubeanic acid
- CAS-nummer:79-40-3
- Formule:C₂H₄N₂S₂
- MDL-nummer:MFCD00004941
- Molecular Weight:120,19655 g/mol
- EINECS:201-203-9
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Bottle
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.