Poly(vinylidene fluoride)
Bottle, 5 g
Catalogus # APOSPC37872-5G
Leverancier: Apollo Scientific
Poly(vinylidene fluoride)
Catalogus # APOSPC37872-5G
Leverancier: Apollo Scientific
CAS-nummer: 24937-79-9
Ga naar:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:24937-79-9
- Formule:(-CH₂CF₂-)n
- MDL-nummer:MFCD00084470
- Smelten Pt:155…165 °C
- Dichtheid:1,74 g/cm³ (25 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Bottle
- VPE:5 g