Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Proline ≥99%
L(-)-Proline ≥99%
Bottle, 100 g
Catalogus # APOSBIP0717-100G
Irriterend
Leverancier:   Apollo Scientific
L(-)-Proline ≥99%
Catalogus # APOSBIP0717-100G
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  147-85-3
L(-)-Proline ≥99%
Bottle, 100 g
CAS-nummer:  147-85-3
Price
21,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
USP, pyrogen free
Synoniemen:  (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
  • CAS-nummer:147-85-3
  • Formule:C₅H₉NO₂
  • MDL-nummer:MFCD00064318
  • Molecular Weight:115.13 g/mol
  • Smelten Pt:228 °C (ontbinding)
  • Dichtheid:1,36 g/cm³ (25 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:205-702-2
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    100 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.