Masterflex® Sanitary Gasket, Buna-N, Flanged, 2" Tri-Clamp®; 10/PK
Catalog # MFLX30564-46
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Handsfree installatie voor moeilijk bereikbare locaties!
- Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
- Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
- Material: Buna-N
- Clamp Size: 2"
Met dezelfde voordelen als standaard sanitaire pakkingen, bieden deze pakkingen een buitenste lip om de sanitaire koppelingspoort vast te grijpen - eenmaal op zijn plaats hoeft u zich geen zorgen te maken over het behoud van de plaatsing van de pakking! Een bijzonder handige functie voor moeilijk bereikbare of verticale klemverbindingen, waarbij de buitenste lip de montage versnelt en de uitvaltijd van uw lijn vermindert.
Verkrijgbaar in platinum-cured silicone, EPDM, Buna N en FKM (zie materiaalbeschrijvingen onder standaard sanitair voor meer informatie).
- Sanitary clamp size (Port 1):2"
- Connection type:Sanitary
- Omschrijving:Sanitary Gasket, Buna-N, Flanged, 2" Tri-Clamp®; 10/PK
- Environmentally Preferable:
- VPE:10
- Fitting material:Buna-N
- Sanitary gasket size:2"
- Garantie:1 year
Frequently Bought Together