Orders LinkContactUsLinkComponent
Avantor® stevige buitenste steuncontainers
Rigid outer support container, foldable, cleanroom version, 250 L, Kunststof
Catalogus # 734-3421
Leverancier:   VWR Collection
Avantor® stevige buitenste steuncontainers
Catalogus # 734-3421
Leverancier:  VWR Collection
Avantor® stevige buitenste steuncontainers
Rigid outer support container, foldable, cleanroom version, 250 L, Kunststof
Price
1 630,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
3D kubusvormige zakken passen in bestaande steuncontainers. Deze ondersteunende containers zijn verkrijgbaar in polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE), polypropyleen (PP) of roestvrij staal.
  • Standaard 3D-kubuszakken zijn verkrijgbaar in volumes van 100, 200 en 1000 liter met 3 openingen aan de bovenkant.
  • Standaard 3D-kubuszakken zijn verkrijgbaar met of zonder opening aan de onderkant.
  • Varianten voor cleanrooms en verzending zijn beschikbaar in beide materiaalsoorten.
  • Kunststof containers kunnen worden ingeklapt voor eenvoudige opslag.
  • Roestvrijstalen containers zijn ISTA-gecertificeerd voor verzending.
Avantor® 3D kubieke zakken zijn gemaakt van een gepatenteerde folie met een binnen- en buitenlaag van polyethyleen en een gas- en vochtwerende laag ertussen. De folie heeft een hoge capaciteit en flexibiliteit en is bestand tegen een breed scala aan chemicaliën.
Certifications: Roestvrijstalen containers voldoen aan de ISTA 3.1B-certificering.
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specificaties
  • Capaciteit:
    250 L
  • Omschrijving:
    Rigid outer support container, foldable, cleanroom version
  • Materiaal:
    Kunststof
  • Seq:
    01
Complementary Products
Productinformatie
  • Catalogus #
    Verpakt
    Omschrijving
    Capaciteit
    Beschikbaarheid
    Price
  • 734-2961
    Doos van 4 (8 dozen)
    3D kubusvormige zakken met 2 × 50 cm siliconen platina poorten
    Poort 1: 1,27 × 1,90 mm, met knijpklem en 1 × mannelijke MPX
    Poort 2: 1,27 × 1,90 mm, met knijpklem en 1 × vrouwelijke MPX
    500 l
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 565,00 €
  • 734-2960
    3D kubusvormige zakken met 2 × 50 cm siliconen platina poorten
    Poort 1: 1,27 × 1,90 mm, met knijpklem en 1 × mannelijke MPX
    Poort 2: 1,27 × 1,90 mm, met knijpklem en 1 × vrouwelijke MPX
    200 l
    01
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST - 4 120,00 €