Powder Funnels, PP
180 mm, 166,0 mm, 43 mm, PP, 48,8 mm, 1290 ml capacity
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
60° angle, autoclavable funnels.
- Large bore avoids bridging of powders during transfer
- Ribbed outside to avoid pressure lock
- Excellent chemical resistance
Can be used with liquids.
Certifications: The raw materials used comply with food-contact EU regulation 1935/2004, 10/2011, US Food and Drug Administration and REACH/ROHS regulation.
Specificaties
- Trechter uitw. Ø:180 mm
- Omschrijving:1290 ml capacity
- Lengte:166,0 mm
- Materiaal:PP
- Seq:06
- Steel uitw. Ø:43 mm
- Lengte steel:48,8 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.