OVERALL WEEPRO MAX PLUS INTEG 4/5/6 L 1 * 50 ST
Catalogus # HOPEWL-PMI-03
Leverancier: Medicom
Frequently Bought Together
Handschoenen voor algemeen gebruik, HyFlex® 11-818
Leverancier: Ansell
Plakband, temperatuurbestendig
Leverancier: PRECISION DYNAMICS TIMEM
Overalls, 4500
Leverancier: 3M
Colour Lab Tapes
Leverancier: GA
VWR®, Laboratoriummarkers
Leverancier: VWR Collection
VWR®, Laboratoriumjassen, Howie
Leverancier: VWR Collection
VWR®, etiketten, gevaarlijke stoffen, GHS-etiketten
Leverancier: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschoenen
Leverancier: VWR Collection
GHS-pictogrammen
Leverancier: Brady
VWR®, Nitrilhandschoenen
Leverancier: VWR Collection
ESD-veiligheidsschoenen, instappers, Uni6, 31740
Leverancier: Abeba
Shoe covers, PP/CPE
Leverancier: Hubei Orient International
ESD safety shoes, slip-on, JALAS® 3520
Leverancier: EJENDALS
SHARKI S1 ESD Safety Shoes, Lace-up, Low
Leverancier: ELTEN