Caméra CMOS couleur de 6,4 Mpx, 1/1,8 po, pour adaptation sur monture en C, sans refroidissement, interface USB 3.1. Comprend : tête de caméra, câble USB 3.1 et manuel d’utilisation. Prise en charge par cellSens/STREAM, DP2-TWAIN et DP23-AOU. 1 * 1 ST
Catalogus # OLYME9701757
Leverancier: OLYMPUS OPTICAL
Frequently Bought Together