GC septa
BTO premium high-temperature centre guide GC septa, 17 mm, 330 °C
Catalogus # SGEA298817
Leverancier: Trajan Scientific and Medical
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Ø:17 mm
- Max. temp.:330 °C
- Omschrijving:BTO premium high-temperature centre guide GC septa
- Seq:17
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.