Orders LinkContactUsLinkComponent
GC septa
GC septa
BTO premium high-temperature centre guide GC septa, 11 mm, 400 °C
Catalogus # SGEA298718
GC septa
Catalogus # SGEA298718
GC septa
GC septa
BTO premium high-temperature centre guide GC septa, 11 mm, 400 °C
Price
232,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Ø:
    11 mm
  • Max. temp.:
    400 °C
  • Omschrijving:
    BTO premium high-temperature centre guide GC septa
  • Seq:
    12