PTFE GC Ferrules
Long GC ferrule 1,58 mm, PTFE, 1,0 mm
Catalogus # SGEA214110
Leverancier: Trajan Scientific and Medical
Ga naar:
Product Details & Documents
These GC ferrules are made from 100% PTFE. They are soft, completely inert, and have very low friction.
PTFE GC ferrules are hydrophobic and commonly used in liquid applications. They are rated upto upper temperature limit of 250 °C.
Specificaties
- Ø inw.:1,0 mm
- Omschrijving:Long GC ferrule 1,58 mm
- Materiaal:PTFE
- Seq:08
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.