Orders LinkContactUsLinkComponent
GC septa
GC septa
BTO premium high-temperature GC septa, 6,4 mm, 400 °C
Catalogus # SGEA041919
GC septa
Catalogus # SGEA041919
GC septa
GC septa
BTO premium high-temperature GC septa, 6,4 mm, 400 °C
Price
55,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Ø:
    6,4 mm
  • Max. temp.:
    400 °C
  • Omschrijving:
    BTO premium high-temperature GC septa
  • Seq:
    02