[EN]DIVIDERS FOR 500ML BOTTLE SIZE INSER 1 * 20 ST
Catalogus # VWRL080539
Leverancier: LAB3 OWN PRODUCTION
[EN]DIVIDERS FOR 500ML BOTTLE SIZE INSER 1 * 20 ST
Catalogus # VWRL080539
Leverancier: LAB3 OWN PRODUCTION
Frequently Bought Together
Laboratory coats, howie style, C865
Leverancier: Portwest
VWR®, Laboratoriummarkers
Leverancier: VWR Collection
VWR®, etiketten, gevaarlijke stoffen, GHS-etiketten
Leverancier: VWR Collection
VWR® PolarSafe Dots, cryogene etiketten, PolarSafe
Leverancier: VWR Collection
ESD-veiligheidsschoenen, instappers, Uni6, 31740
Leverancier: Abeba
[EN]BOX 405LX325WX185H MM 1 * 20 ST
Leverancier: LAB3 OWN PRODUCTION
PIG® Poly Drip Decks
Leverancier: NEW PIG
Cut resistant gloves, uvex phynomic C5
Leverancier: UVEX
High visibility softshell jacket with detachable sleeves, Malden 724Z
Leverancier: SIOEN
Colour Lab Tapes
Leverancier: GA
ESD safety shoes, slip-on, JALAS® 3520
Leverancier: EJENDALS
Ghost Low ESD Safety Shoes, Lace-Up
Leverancier: ELTEN
PICTOGRAMS ON ISO 7010 SHEET PROTECTIVE 1 * 10 ST
Leverancier: SETON
Nylon cloth labels for M210, M210-LAB, and M211 label printers
Leverancier: Brady