[EN]DIVIDERS 1 LITRE SIZE BOTTLE INSERTS 1 * 20 ST
Catalogus # VWRL080537
Leverancier: LAB3 OWN PRODUCTION
[EN]DIVIDERS 1 LITRE SIZE BOTTLE INSERTS 1 * 20 ST
Catalogus # VWRL080537
Leverancier: LAB3 OWN PRODUCTION
Frequently Bought Together
Colour Lab Tapes
Leverancier: GA
MultiSqueegee swivel with mono blade
Leverancier: FHP VILEDA SCS
Overalls, KLEENGUARD* A40
Leverancier: KIMBERLY CLARK
VWR®, Laboratoriummarkers
Leverancier: VWR Collection
Cleanroom handschoenen, nitril, Kimtech™ G3 NxT™
Leverancier: KIMBERLY CLARK
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschoenen
Leverancier: VWR Collection
VWR®, Overall, PP, zonder capuchon
Leverancier: VWR Collection
GHS-pictogrammen
Leverancier: Brady
Cleanroom handschoenen, latex, steriel, AccuTech® 91-250
Leverancier: Ansell
ESD safety shoes, lace-up, Anatom, 32147
Leverancier: Abeba
Systeem voor het reinigen van muren, Vertiklean®
Leverancier: CONTEC
High temperature anti-static cleanroom tapes
Leverancier: ULTRATAPE
VWR® Nitril Groene nitrilhandschoenen
Leverancier: VWR Collection
Chemisch bestendige ESD-handschoenen, uvex rubiflex NB35A
Leverancier: UVEX
ESD insole, ESD-PRO
Leverancier: ELTEN