Orders LinkContactUsLinkComponent
Camera-adapters
Camera-adapters
C-mount camera-adapter 0,5× voor ½" sensoren
Catalogus # MOTI1101011700181
Leverancier:   MOTIC
Camera-adapters
Catalogus # MOTI1101011700181
Leverancier:  MOTIC
Camera-adapters
Camera-adapters
C-mount camera-adapter 0,5× voor ½" sensoren
Price
494,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    C-mount camera-adapter 0,5× voor ½" sensoren
  • Seq:
    08