Venipuncture sets, Venofix®
Venipuncture sets, G 19, crème, Staal, 43 ml/min, +, 1,10×20 mm
Catalogus # BRAU4056310N
Leverancier: B. Braun
Ga naar:
Product Details & Documents
Venofix sets with puncture needle made of high-quality chromium-nickel steel and a micro-siliconised precision bevel.
- Latex and PVC free, Lock fitting, closing cone lock
- Wings with hand grips for puncturing and fixing
Suitable for short-term injections, infusions or transfusions and blood sampling.
Bestelinformatie: Include a puncture needle, interlocking wings and a 30 cm kink-resistant, flexible, transparent tube.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Ø×L:1,10×20 mm
- Stroomsnelheid:43 ml/min
- Meter:G 19
- Steriel:+
- Kleur:crème
- Omschrijving:Venipuncture sets
- Materiaal:Staal
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.