Cleanroom Tunics
donkerblauw, XS
ALSO1033607-XS
These shirts are made of Movix (96% polyester, 4% carbon). Suitable for C and D classes or ISO 7 to 9 cleanrooms. For higher cleanroom classes worn as an undergarment piece under a coverall. Can also be used for clean areas.
- V-neck
- Long inserted sleeves
- Seamed at waist
Usable in ISO 7 to 9.
: IEST-RP-CC003.5
:
:
:
:
- Confectiemaat:XS
- Kleur:donkerblauw
- Seq:01
- Geslacht:Uniseks
- Cat. No.:ALSO1033607-XS
- Kledingstuk toepassing:Cleanroom
- Risk area:Anti-static
- Gewicht:152 g/m²
- Stof:Movix anti-static (96% polyester, 4% carbon)
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.