Orders LinkContactUsLinkComponent
Dextrin, white powder
Dextrin, white powder
Poly bottle, 2,5 kg
Catalogus # SPCMDE137-2.5KG
Leverancier:   Spectrum Chemical
Dextrin, white powder
Catalogus # SPCMDE137-2.5KG
Leverancier:  Spectrum Chemical
CAS-nummer:  9004-53-9
Dextrin, white powder
Poly bottle, 2,5 kg
CAS-nummer:  9004-53-9
Price
270,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Dextrin, White Powder is used as water-soluble glue in envelope adhesives, crispness enhancers in food processing and as a thickening agent in pharmaceuticals.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Synoniemen:  Dextrin
  • CAS-nummer:9004-53-9
  • Formule:(C₆H₁₂O₆)n
  • MDL-nummer:MFCD00081554
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:232-675-4
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Poly bottle
  • VPE:
    2,5 kg
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.