Orders LinkContactUsLinkComponent
Inbed-ringen
Inbed-ringen
blauw
Catalogus # KART0291904
Leverancier:   KARTELL
Inbed-ringen
Catalogus # KART0291904
Leverancier:  KARTELL
Inbed-ringen
Inbed-ringen
blauw
Price
370,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
Embedding rings made from ABS.
  • Dimensions: 41×28×11 mm
Available in the colours white, blue, yellow, green and pink.
Specificaties
  • Kleur:
    blauw