Micro Test Tubes, Graduated
Micro test tube, graduated, 1,5 ml, geel, PP
Catalogus # KART0027906
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
Ideal for samples analysis.
- Made from PP
- Flat cap with writing area
- Available in blue, yellow, pink and green
Depending on centrifuge being used, these tubes can withstand a centrifugal force of up to RCF 11000.
Certificeringen: The raw materials with the relevant requirements of Food-contact EU; Regulation 1935/2004 EC, Regulation 2023/2006/EC, FDA and REACH/ROHS regulations.
Specificaties
- Capaciteit:1,5 ml
- Kleur:geel
- Omschrijving:Micro test tube, graduated
- Materiaal:PP
- Seq:02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.