Fluid samplers, Liquid Master
Fluid sampler, Roestvrij staal 316L, 570 ml, 2000 mm, 25 mm
Catalogus # SAMP5035S-2000
Leverancier: Sampling Systems
Ga naar:
Product Details & Documents
The Liquid Master has been designed to be quickly stripped down for cleaning.
- Quick and easy to use
- Push button to press to take samples
- For a larger volume, the sampler can be inserted deep into the product
Suitable for taking samples from low and medium viscosity liquids.
Specificaties
- Ø:25 mm
- Capaciteit:570 ml
- Omschrijving:Fluid sampler
- Lengte:2000 mm
- Materiaal:Roestvrij staal 316L
- Seq:05
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice