Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan apochromat N.A. 0,40, 10×, 3,2 mm
Catalogus # ECHLRMAG91022
Leverancier:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Catalogus # ECHLRMAG91022
Leverancier:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan apochromat N.A. 0,40, 10×, 3,2 mm
Price
1 640,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Specificaties
  • Vergroting:
    10×
  • Omschrijving:
    Plan apochromat N.A. 0,40
  • Seq:
    19
  • Werkafstand:
    3,2 mm