Orders LinkContactUsLinkComponent
Vochtigheidsindicator-kaarten
Vochtigheidsindicator-kaarten
6-spot humidity indicator cards, with size 1⁹/₁₆׳/₄" indicates: 10, 20, 30, 40, 50, 60%
Catalogus # 129-2644
Leverancier:   DESCO
Vochtigheidsindicator-kaarten
Catalogus # 129-2644
Leverancier:  DESCO
Vochtigheidsindicator-kaarten
6-spot humidity indicator cards, with size 1⁹/₁₆׳/₄" indicates: 10, 20, 30, 40, 50, 60%
Price
61,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 200 ST
Product Details & Documents
Vochtigheidsindicator-kaarten (HIC’s) zijn bedrukt met vochtgevoelige vlekken die zichtbaar van kleur veranderen, van blauw naar roze, afhankelijk van het vochtigheidsniveau.
  • Nauwkeurigheid gebaseerd op een omgevingstemperatuur van 75 °F
  • Tolerantie is ongeveer 2,5% voor elke 10 °F afwijking van 75 °F
De vochtgevoelige vlekken zijn gemaakt van filterpapier geïmpregneerd met kobalt(II)chloride. De luchtvochtigheid in droog verpakte barrièrezakken kan worden gecontroleerd met een HIC binnenin. Wanneer de zak wordt geopend, kan de kaart worden gecontroleerd om de droogte binnenin te beoordelen.
4-spot is ontworpen voor droogverpakking van SMD’s; kleurenreferentiebalk helpt bij nauwkeurige aflezing. 6-spot wordt gebruikt in uiteenlopende droogverpakkings-toepassingen; deze kaart bewaakt vochtigheid over het breedste bereik. 3-spot is populair voor militaire toepassingen.
 : 4-spot en 6-spot voldoen aan EIA 581, MIL-P-116 en MIL-I-8835. 3-spot voldoet aan MS 20003-2 en MIL-P-116.
 :
 :
 :
 :
Specificaties
  • Omschrijving:
    6-spot humidity indicator cards, with size 1⁹/₁₆׳/₄" indicates: 10, 20, 30, 40, 50, 60%
  • Seq:
    03