Masterflex® I/P® MasterSense® pump systems
Product Details & Documents
Veelzijdige pompen voor procestoepassingen – met een intuïtieve touchscreen-interface en geavanceerde connectiviteit.
- Krachtige, ruimtebesparende aandrijvingen zijn geschikt voor alle I/P-pompkop- en slangopties
- 17,8 cm (7") capacitief TFT/RGB-touchscreen voor scherpe resolutie en brede kijkhoek
- Met Pump kunt u veelgebruikte doseerprogramma's opslaan en ophalen voor een snelle set-up
- Via draadloze firmware-updates kunt u optimaal profiteren van verbeteringen in schijffuncties en -functionaliteit
- Opties voor connectiviteit en monitoring omvatten EtherNet/IP™, Profibus, analoog signaal of MasterflexLive
- Gebruikerstoegang op drie niveaus – geeft u de mogelijkheid om te bepalen wie de pomp kan bedienen en op welk niveau
- Modi voor continue werking, volumedosering en tijddosering – batchcontrole en interval/uit-tijd in volume- en tijdmodi
- Deze aandrijving biedt een breed debietbereik, van 0,0006 tot 19 LPM, aanpasbaar aan een verscheidenheid aan toepassingen en workflows - stapel tot twee pompkoppen voor een groter debiet
- De behuizing van de aandrijving is gemaakt van 316 roestvrij staal – IP 66 en NEMA 4X geclassificeerd voor washdown
Deze Masterflex® I/P® MasterSense™-drives bieden een hoge precisie, herhaalbare datastroomregeling en betrouwbare prestaties, u kunt het allemaal op een efficiënte voetafdruk hebben. Sensortechnologie met open kop stopt de aandrijfmotor wanneer de pompkop wordt geopend, of sluit hem aan op een externe lekdetector om de pomp te stoppen wanneer er een lek in het vloeistofpad wordt gedetecteerd.
Borstelloze, onderhoudsvrije motor biedt een nauwkeurigheid van ±0,1% snelheidsregeling met een turndown-ratio van 6000:1. Bidirectionele stroming en zelfaanzuigende eigenschappen zorgen voor een soepele, naadloze werking.
Pressure sensor integration feature brings single point pressure values to the pump interface in real time. Provide extra reliability to your process by configuring high/low set point alarms. Alarm can be set to trigger either a warning and/or pump shut off. Order required accessories for simple plug and play functionality: choose the MasterSense MP1 adaptor kit for single-use applications, the MasterSense MP30 reusable pressure transducers for repeat use.
MasterflexLive® is een veilig, cloud-enabled platform voor het bewaken van Masterflex-pompen; ontvang real-time meldingen van pompparameters, waaronder snelheid, stroomsnelheid, doseervolume en meer. U kunt kritieke processen 24/7 bewaken zonder dat er ter plaatse personeel nodig is, terwijl meldingen u waarschuwen voor bedrijfsomstandigheden en foutmeldingen. Internetverbinding via Wi-Fi of standaard Ethernet (RJ45)-aansluiting aan de achterkant van de schijf.
Certifications: UL, cUL.
Ordering information: Each model includes a country specific plug/cord set; choose the catalog number with desired country plug type. All units include an IEC 320 socket with a detachable standard US three prong power cable. See country plug description https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
Delivery information: Inclusief aandrijving, pompkop met open-kopsensor, 10' slang en 1,8 m (6') netsnoer met IEC 320/CEE22-aansluiting. Deze modellen worden geleverd met een landspecifieke stekker/kabelset; gelieve de uiteindelijke bestemming op te geven bij het bestellen.
Documents
Manual - Masterflex® Advanced Communication Protocols Guide Manual - Masterflex® EtherNet IP™ Integration Guide Manual - Masterflex® IP® MasterSense™ Process Drives Manual Masterflex® Advanced Communication Protocols Guide.pdf Manual Masterflex® EtherNet IP™ Integration Guide.pdf
Manual
Masterflex MasterSense™ EtherNet/IP EDS File
Additional Product Details
Specifications
- Maximale stroomsnelheid:8000 ml/min
- Stroom:115/230 VAC
- Omschrijving:Masterflex® I/P® MasterSense™ Process Pump, EtherNet/IP™ compatible with MasterflexLive®, with I/P® Easy-Load® pump head for precision tubing
- Hoogte:346 mm (13,6") mm
- Lengte:432 mm (17")
- Seq:14
- Pompkop:77602-30 I/P® Easy-Load® head with open-head sensor
- Breedte:260 mm (10,2")
- Housing material:316 stainless steel
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:650 rpm
- Min. flow rate per channel:0,001 L/min
- Nauwkeurigheid:±0,2% full scale (of sensor input [aux port])
- Open-head sensor:Yes
- Buis:06434-73 C-Flex ULTRA® I/P 73 tubing 3 m (10')
- Remote I/O:Profibus, MasterflexLive, Serial (ASCII), 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Garantie:2 years
- Digital dispensing:Yes
- Aandrijving:77421-00 I/P® MasterSense™ drive with EtherNet/IP™ and MasterflexLive®
- Drive IP rating:IP 66
- Aantal rollen:3
- Washdown capable:Yes
- Sensor input:Pressure, 0 to 20 mA, 0 to 10 V
- Spanning:90 - 260 VAC
- Min. RPM:0,1 rpm
- Frequentie:50/60 Hz
- Max. flow rate per channel:8000 ml/min
- Anti-druppel:Yes
- Reversible motor:Yes
- Min. debiet:0,001 L/min
- Cat. No.:MFLX77966-10-EU
- Cloud verbonden:Yes
- Remote inputs:Pressure, 0 to 20 mA, 0 to 10 V (sensor inputs)
- Type bediening:Digital
- Pump series:I/P
- Model:77966-00
- Tubing sizes accepted:I/P® 26, 73, 82
- Aantal kanalen:1
- Sensor input accuracy (aux port):±0.2% full scale
Services
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- Installatie- en gebruikskwalificatie van slangenpomp op klantlocatie volgens Avantor SOP. Kwalificatieprotocollen inbegrepen. Inclusief reiskosten .Log in for availability1 * 1 Un. - 2 250,00 €
Accessories
Product Information
- Catalog #OmschrijvingLengteAvailabilityPrice
- MFLX07575-80Cable assembly for remote control, 31-pin round connector and 7,9 m (25') cable with stripped wire ends7,3 m (24 ft.)Log in for availability1 * 25 Voet - 295,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- MFLX07575-84Footswitch, on/off operation, wash-down; 31-pin round, 6' cableLog in for availability1 * 6 Voet - 819,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingIncluded accessoriesAvailabilityPrice
- MFLX07526-91Sensor kit; Masterflex® MP1 PendoTECH™ single-use pressure sensors kit for MasterSense® pump systems7526-90 MP1 adaptor, ¹/₄ and ³/₈" Luer to hose barb tee fittingsLog in for availability1 * 1 ST - 1 650,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingIncluded accessoriesAvailabilityPrice
- MFLX07526-82Masterflex® MasterSense® MP30 Pressure Sensor with 1¹/₂" Sanitary Tri-Clamp Process Connection, for MasterSense® Pump Systems6' cableLog in for availability1 * 1 ST - 1 650,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingCapaciteitAvailabilityPrice