Over dit artikel
Bescherm uw lichtgevoelige monsters.
- Echte Masterflex®-pompslangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Zachte, lage pulsatie en nauwkeurige dosering en flow bij gebruik in de Masterflex Ultrapharm™ L/S®-pompkop
- Tot 10.000 uur levensduur van de slang—verlaagt de slangkosten en de uitvaltijd van de pomp
- Bestand tegen ozon en UV-straling om lichtgevoelige vloeistoffen te beschermen
- Geweldig voor weefsel- en celwerk - niet-toxisch en niet-hemolytisch
- Voldoet aan de vereisten van USP Klasse VI en voldoet aan de FDA
- Tubing size L/S 13 features a 1/16" ID hose barb size
Hogere doseer- en doseernauwkeurigheid zijn essentieel in bepaalde bioprocestoepassingen. De Masterflex® L/S® dubbel-Y-pompslang die wordt gebruikt in combinatie met de Masterflex Ultrapharm™-pompkop is speciaal ontworpen om in de vul-/afwerkstap te passen. De Masterflex Ultrapharm™-pompkop, deel van de Masterflex® productlijn, maakt gebruik van offsetrollers en gepatenteerde Masterflex® double-y-slangensets en produceert een zachte, lage pulsatie en zeer nauwkeurige dosering en stroming om de grootste productintegriteit en uniformiteit te garanderen.
Toepassingen: Cel- en weefselkweekwerk, farmaceutische, lichtgevoelige monsters
Eigenschappen: Niet-toxisch, niet-hemolytisch, extreem lage permeabiliteit, bestand tegen zuren, basen en oxidatiemiddelen; smeltlasbaar, verlijmbaar, vervormbaar, ondoorzichtig beige
Kies onze PharMed® BPT-slangen voor lage gasdoorlaatbaarheid, UV- en lichtbestendigheid en een lange levensduur van de slangen. Deze slang is ideaal voor het beschermen van gevoelige vloeistoffen in biofarmaceutische toepassingen en cel- en weefselkweekwerk en voldoet aan de nalevingsnormen van USP Klasse VI, Europese Farmacopee (EP 3.2.9) en FDA 21 CFR 177.2600. PharMed® BPT-slangen hebben een werktemperatuurbereik van –60 tot 270 °F (–51 tot 132 °C). Slangen kunnen worden gesteriliseerd door autoclaaf, ethyleenoxide of gammastraling tot 2,5 Mrad.
Kies op basis van uw toepassingsbehoeften Precisieslangen of High-Performance precisieslangen. High-Performance precisieslangen hebben een dikkere wand die de drukopwekking van de zuigkracht en de mogelijkheid om stroperige vloeistoffen te verpompen verbetert.
- Maximale stroomsnelheid:36 ml/min
- Buis int.Ø:0,80 mm (0,031")
- Max. druk:2,7 bar (40 psi)
- Maximumtemperatuur:132 °C (270 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® Precision Pump Tubing, Double-Y Elements for Masterflex Ultrapharm™ Pump Head, PharMed® BPT, L/S 13
- Environmentally Preferable:
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–20 °C (–4 °F)
- Regulatory approvals:European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–51 °C (–60 °F)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Slangmateriaal:PharMed® BPT
- VPE:1
- Hose barb size:0,0625"
- L/S Masterflex tubing size:13