ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® MasterSense™ Pump, Profibus Network-Compatible with MasterflexLive®, with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Precision Tubing; 90 to 260 VAC
  MFLX77920-52-EU
MasterflexLive®
2 year warranty
undefined
Masterflex® L/S® MasterSense™ Pump, Profibus Network-Compatible with MasterflexLive®, with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Precision Tubing; 90 to 260 VAC
  MFLX77920-52-EU
MasterflexLive®
2 year warranty
Complete pompsystemen voor nauwkeurige vloeistoftoediening - met een intuïtieve touchscreen-interface.
  • Nauwkeurige, herhaalbare prestaties die snel en eenvoudig kunnen worden ingesteld en geprogrammeerd
  • 5" (12,7 cm) capacitief TFT/RGB-touchscreen voor scherpe resolutie en een brede kijkhoek
  • Met Pump kunt u veelgebruikte doseerprogramma's opslaan en ophalen voor een snelle set-up
  • Via draadloze firmware-updates kunt u optimaal profiteren van verbeteringen in schijffuncties en -functionaliteit
  • Opties voor connectiviteit en monitoring omvatten MasterflexLive, EtherNet/IP™, Profibus of analoog signaal
  • Gebruikerstoegang op drie niveaus - geeft u de mogelijkheid om te bepalen wie de pomp kan bedienen en op welk niveau
  • Modi voor continue werking, volumedosering en tijddosering - batchcontrole en interval/uit-tijd in volume- en tijdmodi
  • Antidruppel en snelheidsverhoging beschikbaar in de volumedoseermodus - zorg voor nauwkeurigheid, minimaliseer monsterverlies en elimineer schuimvorming
These Masterflex® L/S® MasterSense® drives feature high precision, repeatable flow control, and reliable performance, you can have it all in one small footprint-even more bench space. Open-head sensor technology stops the drive motor when pump head is opened, or connect it to a remote leak detector to stop the pump anytime a leak is detected in the fluid path.
Borstelloze, onderhoudsvrije motor biedt een nauwkeurigheid van ±0,1% snelheidsregeling met een turndown-ratio van 6000:1. Bidirectionele stroming en zelfaanzuigende eigenschappen zorgen voor een soepele, naadloze werking.
Pressure sensor integration feature brings single point pressure values to the pump interface in real time. Provide extra reliability to your process by configuring high/low set point alarms. Alarm can be set to trigger either a warning and/or pump shut off. Order required accessories for simple plug and play functionality: choose the MasterSense® MP1 adaptor kit for single-use applications, the MasterSense® MP30 reusable pressure transducers for repeat use.
MasterflexLive® is een veilig, cloud-enabled platform voor het bewaken van Masterflex-pompen; ontvang real-time meldingen van pompparameters, waaronder snelheid, stroomsnelheid, doseervolume en meer. U kunt kritieke processen 24/7 bewaken zonder dat er ter plaatse personeel nodig is, terwijl meldingen u waarschuwen voor bedrijfsomstandigheden en foutmeldingen. Internetverbinding via Wi-Fi of standaard Ethernet (RJ45)-aansluiting aan de achterkant van de schijf.
 : Each model includes a country specific plug/cord set; choose the catalog number with desired country plug type. All units include an IEC 320 socket with a detachable standard US three prong power cable. See country plug description https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
 : Inclusief aandrijving, pompkop, slangen en 1,8 m lang snoer met IEC 320/CEE22-aansluiting. Deze modellen worden geleverd met een landspecifieke stekker/kabelset; gelieve de uiteindelijke bestemming op te geven bij het bestellen.
  • Maximale stroomsnelheid:
    1700 ml/min
  • Stroom:
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 / 1,1 A
  • Nauwkeurigheid:
    ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
  • Cloud verbonden:
    Yes
  • Type bediening:
    Variable-Speed Digital
  • Frequentie:
    50/60 Hz
  • Min. debiet:
    0,28 ml/min
  • Aantal kanalen:
    1
  • Pump series:
    L/S
  • Spanning:
    90 - 260 VAC
  • Omschrijving:
    L/S MasterSense Pump with Easy-Load II Pump Head (thick wall), with Profibus, 0,1 to 600 rpm
  • Hoogte:
    216 mm
  • Lengte:
    334 mm
  • Seq:
    33
  • Environmentally Preferable:
  • Model:
    77920-52
  • Duty cycle:
    Continuous
  • Anti-druppel:
    Yes
  • Digital dispensing:
    Yes
  • Drive IP rating:
    IP 33
  • Max. flow rate per channel:
    1700 ml/min
  • Min. flow rate per channel:
    0,28 ml/min
  • Min. RPM:
    0,1 rpm
  • Open-head sensor:
    Yes
  • Remote I/O:
    Profibus, MasterflexLive, Serial (ASCII), 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
  • Reversible motor:
    Yes
  • Tubing sizes accepted:
    L/S® 15, 24, 35, 36
  • Washdown capable:
    No
  • Sensor input:
    Pressure, 0 to 20 mA, 0 to 10 V
  • Sensor input accuracy (aux port):
    ±0.2% full scale
  • Stroom:
    2,2 / 1,1 A
  • Buis:
    06434-24, 10 ft (C-FLEX ULTRA®, L/S® 24 )
  • Aandrijving:
    07526-12 (L/S® MasterSense™ Drive with Profibus and MasterflexLive®)
  • Aantal rollen:
    4
  • Garantie:
    2 years
  • VPE:
    1
  • Pompkop:
    77200-32 (L/S® Easy-Load® II Head with Open-Head Sensor)
  • Breedte:
    194 mm
  • Housing material:
    ABS plastic and aluminium
  • Electrical plug type:
    EU
  • Max. RPM:
    600 rpm
Frequently Bought Together