Over dit artikel
Gemakkelijk overstappen naar een luer-fitting.
- Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
- Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met de gratis technische ondersteuning voor toepassingen
Deze fittingen worden vervaardigd in een ISO-klasse 7 cleanroom in een ISO 9001-faciliteit; met behulp van een ISO 13485 kwaliteitssysteem. Er is volledige traceerbaarheid van partijen en nauwe maattoleranties voor verhoogde betrouwbaarheid en proceszuiverheid. Alle vrouwelijke poorten kunnen worden gebruikt met mannelijke slip- of mannelijke luer-lockverbindingen. Door gebruik te maken van een breed scala aan fittingmaterialen kunnen we toepassingen ondersteunen die een specifieke chemische compatibiliteit vereisen.
CrystalVu:
Sterilisatie: Gammabestraling, ethyleenoxide, autoclaaf
Regelgevende goedkeuringen: USP-klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520
Medisch nylon:
Sterilisatie: Ethyleenoxide, autoclaaf
Regelgevende goedkeuringen: FDA 21 CFR 178.3297
natuurlijk nylon:
Sterilisatie: Ethyleenoxide, autoclaaf
Regelgevende goedkeuringen: FDA 21 CFR 177.1500
Natuurlijke Kynar:
Sterilisatie: Gammabestraling, ethyleenoxide, autoclaaf
Regelgevende goedkeuringen: USP-klasse VI, FDA 21 CFR 177.2510
Polypropyleen:
Sterilisatie: Gamma-bestraling
Regelgevende goedkeuringen: FDA 21 CFR 178.3297
- Weerhaakmaat/buis inw.Ø (poort 1):¹⁄₁₆"
- Verbindingstype:Female Luer to Barb
- Flow pattern:Straight
- Omschrijving:Female Luer panel mount ¹⁄₁₆" in medical nylon cleanroom manufactured; 10 pack
- Environmentally Preferable:
- Connection type (port 1):Female Luer Panel Mount
- Connection type (port 2):Barb
- No. of ports:2
- Regulatory approvals:FDA
- VPE:10
- Fitting material:Medical Nylon