Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteurpipetten
Pasteurpipetten
3 ml, 152,19 mm, 0,50 ml, -, 500 pcs.
Catalogus # KART88337/1
Leverancier:   KARTELL
Pasteurpipetten
Catalogus # KART88337/1
Leverancier:  KARTELL
Pasteurpipetten
Pasteurpipetten
3 ml, 152,19 mm, 0,50 ml, -, 500 pcs.
Price
43,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PE, voor eenmalig gebruik, steriel of niet-steriel.
  • PE-pipetten voor eenmalig gebruik, met ballon en schaalverdeling
  • Het dunne uiteinde garandeert een nauwkeurige monsteroverdracht
  • Niet-steriele pipetten zijn verkrijgbaar in multiverpakking; steriele pipetten zijn individueel verpakt
 : *Capillair
Specificaties
  • Verpakt:
    500 pcs.
  • Steriel:
    -
  • Capaciteit:
    3 ml
  • Lengte:
    152,19 mm
  • Seq:
    7
  • Schaalverdeling:
    0,50 ml