TIG Welding Gauntlets
Product Details & Documents
The TIG Ultra Welding Gauntlet offers fantastic dexterity with a goat leather palm and excellent burn resistance due to the split leather backing. Designed for the professional TIG welder with aramid stitching for ultra durability.
- EN12477 Type A welding protection
- Premium quality leather welding gauntlet
- The ultimate in dexterity for welders
- Made from high quality durable goat leather
Ideal for welding and metal handling, these gloves feature reinforced Aramid stitching for maximum durability and burn protection.
Colour: Brown
Certificeringen: EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2, EN 388: 2016 + A1: 2018 3243X, EN 12477: 2001 Type A, EN 407: 2020 422X31. ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level A2. CE certified.
Documents
TDS A521 - TIG Welding Gauntlet
Technische fiche
Specificaties
- Handschoenmaat:XL
- Kleur:bruin
- Gepoederd/poedervrij:poedervrij
- Cat. No.:PRTWA521BRRXL
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:Herbruikbaar
- Latex/latexvrij:Latexvrij
- Ambidexter/handspecifiek:Handspecifiek
- Materiaal:Leather/polyester
- Sterility:Non sterile
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.