Ismatec Pump Tubing, 2-Stop, Platinum-Cured Silicone, 1.02 mm ID; 6/PK
Catalogus # MFLX95602-28
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Geen uitloogbare additieven of weekmakers
Verschijning: Ondoorzichtig
Temperatuur: -70 tot 52 °C
Levensduur bij 100 tpm: 1000 uur
De totale lengte van met platina uitgeharde siliconen stopslangen uit de 95602-serie is 16" (406 mm). De oude Ismatec®-stopslang was 400 mm lang.
Bestel verlengslangen onder "Toebehoren". Neem voor technische hulp bij het selecteren van slangformuleringen en -maten contact op met onze toepassingsspecialisten.
- Buis int.Ø:1,02 mm
- Omschrijving:Pump Tubing, 2-Stop, Platinum-Cured Silicone, 1,02 mm ID; 6/PK
- Lengte:31 mm
- Environmentally Preferable:
- Fixed RPM:15 rpm
- Max. flow:240 ml/min
- Max. RPM:0,014 rpm
- Min. flow:0,11 ml/min
- Tubes per pack:6
- Series:Similar to SC0624
- Slangmateriaal:Platina-uitgeharde siliconen
- VPE:6
- Rollen:8
- Kleurgecodeerde stoppen:White/white
Frequently Bought Together