Veelzijdige pompen voor procestoepassingen – met een intuïtieve touchscreen-interface en geavanceerde connectiviteit.
- Krachtige, ruimtebesparende aandrijvingen zijn geschikt voor alle I/P-pompkop- en slangopties
- 17,8 cm (7") capacitief TFT/RGB-touchscreen voor scherpe resolutie en brede kijkhoek
- Met Pump kunt u veelgebruikte doseerprogramma's opslaan en ophalen voor een snelle set-up
- Via draadloze firmware-updates kunt u optimaal profiteren van verbeteringen in schijffuncties en -functionaliteit
- Gebruikerstoegang op drie niveaus – geeft u de mogelijkheid om te bepalen wie de pomp kan bedienen en op welk niveau
- Modi voor continue werking, volumedosering en tijddosering – batchcontrole en interval/uit-tijd in volume- en tijdmodi
- Deze aandrijving biedt een breed debietbereik, van 0,0006 tot 19 LPM, aanpasbaar aan een verscheidenheid aan toepassingen en workflows - stapel tot twee pompkoppen voor een groter debiet
- De behuizing van de aandrijving is gemaakt van 316 roestvrij staal – IP 66 en NEMA 4X geclassificeerd voor washdown
Deze Masterflex® I/P® MasterSense™-drives bieden een hoge precisie, herhaalbare datastroomregeling en betrouwbare prestaties, u kunt het allemaal op een efficiënte voetafdruk hebben. Sensortechnologie met open kop stopt de aandrijfmotor wanneer de pompkop wordt geopend, of sluit hem aan op een externe lekdetector om de pomp te stoppen wanneer er een lek in het vloeistofpad wordt gedetecteerd.
Borstelloze, onderhoudsvrije motor biedt een nauwkeurigheid van ± 0,1% snelheidsregeling met een turndown-ratio van 6000:1. Bidirectionele stroming en zelfaanzuigende eigenschappen zorgen voor een soepele, naadloze werking.
Pressure sensor integration feature brings single point pressure values to the pump interface in real time. Provide extra reliability to your process by configuring high/low set point alarms. Alarm can be set to trigger either a warning and/or pump shut off. Order required accessories for simple plug and play functionality: choose the MasterSense MP1 adaptor kit for single-use applications, the MasterSense MP30 reusable pressure transducers for repeat use.
MasterflexLive® is een veilig, cloud-enabled platform voor het bewaken van Masterflex-pompen; ontvang real-time meldingen van pompparameters, waaronder snelheid, stroomsnelheid, doseervolume en meer. U kunt kritieke processen 24/7 bewaken zonder dat er ter plaatse personeel nodig is, terwijl meldingen u waarschuwen voor bedrijfsomstandigheden en foutmeldingen. Internetverbinding via Wi-Fi of standaard Ethernet (RJ45)-aansluiting aan de achterkant van de schijf.
- Maximale stroomsnelheid:19000 ml/min
- Stroom:115/230 VAC
- Cloud verbonden:Yes
- Type bediening:Digital
- Frequentie:50/60 Hz
- Min. debiet:0.0006 L/min
- Pump series:I/P
- Spanning:90 - 260 VAC
- Omschrijving:I/P® MasterSense™ drive with EtherNet/IP™ and MasterflexLive®, housing material 16 stainless steel -- IP 66 and NEMA 4X rated for washdown
- Hoogte:346 mm (13,6") mm
- Lengte:356 mm (14")
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Model:77421-00
- Anti-druppel:Yes
- Digital dispensing:Yes
- Drive IP rating:IP 66
- Max. flow rate per channel:19000 ml/min
- Min. RPM:0.1 rpm
- Open-head sensor:Yes
- Remote I/O:EtherNet/IP, MasterflexLive, Serial (ASCII), 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Type of pump heads accepted:I/P Standard, I/P Easy-Load, I/P High-Performance
- Washdown capable:Yes
- Sensor input:Pressure, 0 to 20 mA, 0 to 10 V
- Sensor input accuracy (aux port):±0.2% full scale
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Breedte:260 mm (10,2")
- Housing material:Stainless steel
- Electrical plug type:US
- Max. RPM:650 rpm