Masterflex® Fitting, PVDF, Straight, Sanitary Ladish Clamp to Thread, 1-1/2" x 1-1/2" NPT(F)
Catalogus # MFLX40619-67
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Zorg voor hygiënische omstandigheden in uw processen.
- Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
- Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met gratis technische ondersteuning voor toepassingen*
- Wereldmarktleider in een reeks materialen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad: de meeste materialen en configuraties kunnen dezelfde dag nog worden verzonden
- Unieke verpakkingsopties omvatten individuen, pakketten en kits voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Ontworpen voor snelle en eenvoudige montage met flexibele slangen
- Voldoen aan USP Klasse VI voor farmaceutisch gebruik en FDA-, USDA- en 3A-normen voor contact met levensmiddelen
- Alle fittingen zijn compatibel met Tri-Clamp® fittingen
- Uitstekende chemische weerstand; laag uitloogbare eigenschappen
De sanitaire klemfittingen kunnen worden geautoclaveerd. Het PVDF-materiaal verdraagt hogere temperaturen beter dan polypropyleen en presteert consistenter na herhaaldelijk autoclaveren.
- Verbindingstype:Sanitary to Thread
- Flow pattern:Straight
- Sanitary clamp size (Port 1):1½"
- Thread size NPT(F) (port 2):1½"
- Maximumtemperatuur:138 °C (280 °F)
- Omschrijving:Fitting, PVDF, Straight, Sanitary Ladish Clamp to Thread, 1½" × 1½" NPT(F)
- Seq:16
- Environmentally Preferable:
- Chemical resistance:Excellent
- Min. temperatuur:-40 °C (-40 °F)
- Sterilisatie:Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Max. werkdruk:150 psi in ambient conditions, using plastic true union style clamp
- VPE:1
- Fitting material:PVDF
- Sanitary gasket size:1½"
Frequently Bought Together