Masterflex® Fitting, PVDF, Tee, Hosebarb to Threaded Adapter, 1/2" ID x 1/2" ID x 3/8" NPT(M); 10/PK
Catalogus # MFLX40615-75
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Snelle en eenvoudige montage.
- Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
- Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met gratis technische ondersteuning voor toepassingen*
- Wereldmarktleider in een reeks materialen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad: de meeste materialen en configuraties kunnen dezelfde dag nog worden verzonden
- Unieke verpakkingsopties omvatten individuen, pakketten en kits voor klantvriendelijke bestelling en levering
Deze T-adapters helpen u bij het installeren van uw flexibele slangleidingen in stijvere leidingen met schroefdraad. Kies de maat en het materiaal die passen bij uw toepassingsbehoeften.
- Weerhaakmaat/buis inw.Ø (poort 2):1/2"
- Verbindingstype:Thread to Barb
- Flow pattern:T
- Omschrijving:Fitting, PVDF, Tee, Hosebarb to Threaded Adapter, 1/2" ID x 1/2" ID x 3/8" NPT(M); 10/PK
- Environmentally Preferable:
- Orifice dimensions:0,34375"
- Sterilisatie:Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- VPE:10
- Barb size/tubing int.Ø (port 3):1/2"
- Fitting material:PVDF
Frequently Bought Together