Reactorsystemen, EasySyn.
Product Details & Documents
EasySyn is het reactorsysteem voor organische of waterige synthesen, en het enige reactorsysteem waarvoor u alle complementaire componenten uit één bron kunt verkrijgen: Bovenroerders, circulatiepompen, vacuümpompen, sensoren en automatiseringssoftware. Alle producten van IKA zijn perfect op elkaar afgestemd. Met dubbelwandige reactorvaten van 500 tot 5000 ml is EasySyn een middelgroot en zeer flexibel opschalingssysteem. Zorgt voor veilige en reproduceerbare chemische reacties.
- Ideaal voor organische of waterige synthesen.
De EasySyn-reactorsystemen worden gekenmerkt door een breed scala aan toepassingen, zoals refluxcondensatie, vacuümreacties, kristallisatie, pH-geregelde precipitatie, nanopartikel- en katalysatorsynthese, evenals de opschaling van laboratorium- naar procestoepassing.
In veel toepassingen zijn controleerbare en reproduceerbare reactieomstandigheden essentieel om betrouwbare en vergelijkbare resultaten te behalen. Met EasySyn worden deze omstandigheden gegarandeerd door het gebruik van hoogwaardige materialen in combinatie met technisch geavanceerde accessoires. Onze reactorsystemen zijn bijvoorbeeld geschikt voor onderzoek en ontwikkeling, de chemische industrie of materiaalonderzoek.
Ergonomisch en veilig – ze zijn uniek dankzij het ergonomisch ontworpen statief. Maakt snelle en eenvoudige wisseling van reactievaten mogelijk, eenvoudige uitlijning van de roerder en aanpassing van de werkhoogte aan de lichaamsgrootte van de gebruiker.
Door het gebruik van borosilicaatglas 3.3 en PTFE-gecoate roerwerktuigen heeft EasySyn een hoge chemische bestendigheid en kan ook worden gebruikt voor synthesen met agressieve media zoals zuren of basen. De hoge kwaliteit van de gebruikte materialen maakt gebruik mogelijk bij temperaturen van −50 tot 200 °C en een vacuüm tot 3 mbar.
Eén systeem, vele mogelijkheden – in totaal worden twee pakketten aangeboden, elk met verschillende groottes en varianten. EasySyn Starter en EasySyn Advanced. Elk bestaat uit een compleet reactorsysteem voor gebruik in het laboratorium, inclusief standaardsysteem, dubbelwandige reactorvaten, deksel, propellerroerder en bijpassende bovenroerder.
Het belangrijkste verschil tussen Starter en Advanced is de gebruikte bovenroerder. EasySyn Starter bevat de EUROSTAR 60 digital; het Advanced-pakket de EUROSTAR 100 control, waarmee extra functies mogelijk zijn zoals externe besturing via labworldsoft® 6 (RS232 of USB-interface), bediening via afneembare afstandsbediening en programmering, bijvoorbeeld voor een timerfunctie. Bovendien bevatten de geavanceerde systemen het LT 5.40-afvoerset, waarmee de temperatuurvloeistof van de dubbele mantel eenvoudig en schoon kan worden afgetapt via speciale kleppen, wat waardevolle tijd bespaart bij het verwisselen van reactievaten. Het Advanced System is bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij het reactorvat regelmatig moet worden vervangen of gereinigd.
Toepassingsgebieden: Organische en waterige syntheses; Reacties onder vacuüm; Kristallisaties; (pH-gestuurde) precipitatiereacties; Synthese van nanodeeltjes; Synthese van katalysatoren. In combinatie hiermee ontvangt u alle aanvullende componenten uit één bron: bovenroerders, circulatiepompen, vacuümpompen, sensoren en automatiseringssoftware.
Certificeringen:
Bestelinformatie:
Levering:
Verpakking:
Let op:
Specificaties
- Omschrijving:EasySyn 5000 starter reactor system, 5 L
- Seq:07
- Cat. No.:IKAA20113442
- Bedrijfstemperatuurbereik:5...40 °C (permissible ambient temperature)
- Vacuüm:3 mbar (attainable)
- Model:EasySyn 5000
- b×d×h:500×580×950 mm
- Nuttige inhoud:1000 ml (min.)
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- SY stand
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Vacuümpomp MVP 10 basic
Productinformatie
- Catalogus #TypeTemperatuurbereikViscositeitBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Reactor lid for the EasySyn reactor system, openings: 4×NS 29/32, 1×NS 14/23, 2×GL 18Reactor lid for the EasySyn reactor system, openings: 4×NS 29/32, 1×NS 14/23, 2×GL 18IKAA20116965Suitable for reactor vessels with volumes of 500 ml (SY 500 and SY 500 D) and 1000 ml (SY 1000 and SY 1000 D)Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 1 090,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Membrane vacuum pump, VACSTAR digitalMembrane vacuum pump, VACSTAR digitalIKAA20016236Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 3 420,00 €
Productinformatie
- Catalogus #TypeTemp. stab.VerwarmingsvermogenBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #TypeTemperatuurbereikViscositeitBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- EUROSTAR 100 control roerder, EU-stekker
Productinformatie
- Catalogus #TypeTemperatuurbereikViscositeitBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #TypeTemp. stab.VerwarmingsvermogenBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Hose set includes M 16×1 connection, PUR 90 °C, Ø 12 mmHose set includes M 16×1 connection, PUR 90 °C, Ø 12 mmIKAA10011654-Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 205,00 €
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Tube FKM, 2×1,5 m, M 16×1, −30...+180 °C, Ø 12 mmTube FKM, 2×1,5 m, M 16×1, −30...+180 °C, Ø 12 mmIKAA4569300-Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 1 070,00 €
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Temperature control hose, 1,6 m
Productinformatie
- Catalogus #TypeTemp. stab.BeschikbaarheidPrice
- HRC 2 temperature controlHRC 2 temperature controlIKAA25004524HRC 2 control0,05±KLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 7 170,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- H 71.32 Temperature sensor 320 mm, PTFE coated, Ø 8 mmH 71.32 Temperature sensor 320 mm, PTFE coated, Ø 8 mmIKAA20117772Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 662,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- EUROSTAR 60 digital roerder, EU-stekker
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- EUROSTAR 60 control roerder, EU-stekker
Productinformatie
- Catalogus #TypeTemp. stab.VerwarmingsvermogenBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #TypeTemp. stab.VerwarmingsvermogenBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- H 71.45 Temperature sensor 450 mm, PTFE coated, Ø 8 mmH 71.45 Temperature sensor 450 mm, PTFE coated, Ø 8 mmIKAA20118833Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 717,00 €
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Reactor lid for the EasySyn reactor system, openings: 3×NS 29/32, 1×NS 14/23Reactor lid for the EasySyn reactor system, openings: 3×NS 29/32, 1×NS 14/23IKAA20113649Suitable for reactor vessels with volumes of 500 ml (SY 500 and SY 500 D) and 1000 ml (SY 1000 and SY 1000 D)Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 649,00 €
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Labworldsoft® 6 Pro, met toegang tot de volledige apparaatbibliotheekLabworldsoft® 6 Pro, met toegang tot de volledige apparaatbibliotheekIKAA20017366Alle configuraties met een willekeurig aantal apparaten kunnen tegelijkertijd worden bestuurdLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 14 820,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Bodemafvoerklep met geïntegreerde PT 100 temperatuursensorBodemafvoerklep met geïntegreerde PT 100 temperatuursensorIKAA20121894Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 1 220,00 €
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.