Inserts for U-D master manual samplers
U-D Master insert split, Roestvrij staal 316L, 1,5 ml
Catalog # SAMP1230T-15S
Supplier: Sampling Systems
Jump to:
Product Details & Documents
Stainless steel inserts for U-D Master manual samplers.
- Made from 316 stainless steel
These inserts are ideal for helping to prevent sampling error. By simply changing the sample inserts, different volumes can be accurately sampled.
Specifications
- Volume:1,5 ml
- Omschrijving:U-D Master insert split
- Materiaal:Roestvrij staal 316L
- Seq:04
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



