Plastic Boxes, Safety Closure
5 L, 192×192×191 mm
Catalogus # MULC47510
Leverancier: MULTIROIR
Ga naar:
Product Details & Documents
The plastic boxes with secure lid allow the storage of your liquid and solid products.
- Safety closure
- 100% liquid-tight
- Highly impact-resistant PP material
- Dishwasher safe. Microwave safe
- Food contact
- Material compatible with very low temperatures
- Standard colour: Transparent
They offer a perfect seal and a temper-evident closure, especially for liquid products.
Documents
TDS Plastic Boxes, Safety Closure.pdf
Technische fiche
Specificaties
- Capaciteit:5 L
- Seq:07
- b×d×h:192×192×191 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.