Orders LinkContactUsLinkComponent
Lids for plastic pallet boxes
Lids for plastic pallet boxes
Lid for pallet container, 1200×1000 mm, grijs
Catalogus # MULCADE1210
Leverancier:   MULTIROIR
Lids for plastic pallet boxes
Catalogus # MULCADE1210
Leverancier:  MULTIROIR
Lids for plastic pallet boxes
Lids for plastic pallet boxes
Lid for pallet container, 1200×1000 mm, grijs
Price
263,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stackable HDPE lids for pallet boxes and containers. Suitable for storing foodstuffs.
Specificaties
  • Kleur:
    grijs
  • Omschrijving:
    Lid for pallet container, 1200×1000 mm
  • Seq:
    02