Orders LinkContactUsLinkComponent
Plastic Pallet Boxes
Plastic Pallet Boxes
510 L, Pallet box, KSK, 2 skids, solid, 550 kg load capacity, 1200×800×800 mm
Catalogus # MULCPA10224
Leverancier:   MULTIROIR
Plastic Pallet Boxes
Catalogus # MULCPA10224
Leverancier:  MULTIROIR
Plastic Pallet Boxes
Plastic Pallet Boxes
510 L, Pallet box, KSK, 2 skids, solid, 550 kg load capacity, 1200×800×800 mm
Price
689,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These polypropylene pallet boxes are ideal for storage, transportation and preparation of goods and/or foodstuffs. Its material gives them exceptional properties in terms of chemical resistance, shock resistance and temperature variations.
  • Made of polypropylene for high impact resistance
  • High load capacity and light weight
  • Resistant to thermal and weather shocks
  • Colour: Grey
Suitable for export to all destinations.
Specificaties
  • Uitw. b×d×h:
    1200×800×800 mm
  • Capaciteit:
    510 L
  • Omschrijving:
    Pallet box, KSK, 2 skids, solid, 550 kg load capacity
  • Seq:
    03
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.