Over dit artikel
Overbrengen, doseren en meten in laboratorium-, proces- en spoelomgevingen.
- Digitale interface met grafisch LCD-scherm geeft pompprestaties en bedrijfsmodus weer: continue werking, getimede afgifte, kopieerafgifte of volumeafgifte
- Afstandsbediening beschikbaar via analoge communicatie: spanning, stroom en contactsluiting
- Doseer op volume in ml (0,001 tot 9.999 ml), L of gal; Kopiëren: 1 tot 9.999 doseercycli; of Tijd: tijdsinterval van aan/uit-cycli (1 sec tot 99 uur, 59 min, 59 sec per cyclus)
- Antidruppelfunctie zorgt voor doseernauwkeurigheid
- Modellen met sensor met open kop stoppen de aandrijving wanneer de pompkop wordt geopend (bij gebruik met pompkop met sensor)
- NEMA 4X (IP66) behuizing voor washdown-toepassingen
- Modellen met een sensor met open kop stoppen de aandrijfmotor wanneer de pompkop wordt geopend
- Flow range 0.28 to 1700 mL/min with included L/S tubing—flow rate depends on drive rpm and tubing size
Deze precisieaandrijvingen bieden opties voor analoge afstandsbediening en eenvoudige programmering, ideaal voor geautomatiseerde procestoepassingen. Aandrijvingen hebben een programmeerbaar afgifte-interval waarmee u de vertraging tussen afgiftecycli kunt instellen voor gemakkelijke, geautomatiseerde afgifte. Geprogrammeerde kalibratie zorgt voor een nauwkeurige dosering en weergave - de aandrijving slaat één kalibratiewaarde per slangmaat op. Programmeer de omvormer via het eenvoudige membraantoetsenbord; toetsenblok vergrendelen/ontgrendelen beveiligt instellingen. De motor is omkeerbaar, zodat u de slang voor of na het pompen kunt doorspoelen en vloeistof in beide richtingen kunt pompen.
- Maximale stroomsnelheid:1700 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- Nauwkeurigheid:±0,1% (Resolution: 0,1 rpm at 600 rpm)
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Digital
- Frequentie:50/60 Hz
- Min. debiet:0,28 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Spanning:90 - 260 VAC
- Omschrijving:L/S® Digital Process Drive with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Tubing, Powder-Coated Steel Housing; 90 to 260 VAC
- Hoogte:236,5 mm
- Lengte:370,3 mm
- Seq:35
- Environmentally Preferable:
- Model:77975-45
- Duty cycle:Continuous
- Anti-druppel:Yes
- Digital dispensing:Yes
- Drive IP rating:IP 66
- Max. flow rate per channel:1700 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,28 ml/min
- Min. RPM:0,1 rpm
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, 24, 35, 36
- Washdown capable:Yes
- Stroom:2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- Buis:06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
- Aandrijving:07575-40 (L/S® Digital Process Drive)
- Aantal rollen:4
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Pompkop:77200-62 (L/S® Easy-Load II Pump Head)
- Breedte:228,6 mm
- Housing material:Powder-coated steel
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:600 rpm